MABE463M
Anti-methylated TLS/FUS Antibody, clone 9G6
clone 9G6, from rat
Synonym(e):
RNA-binding protein FUS, 75 kDa DNA-pairing protein, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, Translocated in liposarcoma protein
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9G6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
methylation (not specified)
Angaben zum Gen
human ... FUS(2521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL frrom a representative lot detected methylated TLS/FUS in 10 µg of lysate from HeLa cells pretreated with AdOx. (Dormann, D., et al. (2012). The EMBO J. 31(22):4258-75)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methylated TLS/FUS in Western Blotting applications (Suárez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL of this antibody detected methylated TLS/FUS in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash