MABE222
Anti-JMJD2A Antibody, clone 8B7.1, rabbit monoclonal
clone 8B7.1, from rabbit
Synonym(e):
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8B7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM4A(9682)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U2OS nuclear extract
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable