MABE1918
Anti-TAF-15 Antibody, clone 12F11
clone 12F11, from rat
Synonym(e):
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12F11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2cκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAF15(8148)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
ELISA Analysis: A representative lot detected TAF-15 in ELISA applications (Suarez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAF-15 in HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit