MABE163
Anti-ASF-1 (SF2) Antibody, clone AK96
clone AK96, from mouse
Synonym(e):
splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, splicing factor 22, ASF-1, SF2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AK96, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF1(6426)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in western blotting (Sinha, R., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. doi:10.1128/MCB.01270-09).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 (SF2) in HeLa nuclear extracts (Jablonski, J. A., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(4):1249-1260).
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASF-1 (SF2) on 10 µg of human lymph node lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human lymph node lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable