MABC1607M
Anti-MMP-11 (Stromelysin-3) Antibody, clone 5ST-4A9
Synonym(e):
Stromelysin-3, SL-3, ST3, MMP11, Matrixmetalloproteinase 11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1λ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MMP-11 (Stromelysin-3) in Western Blotting applications in (von Marschall, Z., et. al. (1998) Gut. 43(5):692-8; Motrescu, E.R., et. al. (2008). Oncogene. 27(49):6347-55; Luo, D., et. al. (1999). J Biol Chem. 274(52):37177-85).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MMP-11 (Stromelysin-3) in Immunohistochemistry applications in (Cribier, B., et. al. (2002). J Am Acad Dermatol. 46(3):408-13; von Marschall, Z., et. al. (1998) Gut. 43(5):692-8; Andarawewa, K.L., et. al. (2005). Cancer Res. 65(23):10862-71; Motrescu, E.R., et. al. (2008). Oncogene. 27(49):6347-55.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected MMP-11 (Stromelysin-3) in Immunoprecipitation applications in (Schonbeck, U., et. al. (1999). J Exp Med. 189(5):843-53).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50, 250, 1,000 dilution from a representative detected MMP-11 (Stromelysin-3) in human placenta and human breast cancer tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MMP-11 (Stromelysin-3) in 10 µg of PC-3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable