MAB8879
Anti-Cdk4 Antibody, clone DCS-35
clone DCS-35, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
395,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
395,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DCS-35, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, pig, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDK4(1019)
rat ... Cdk4(94201)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunoprecipitation: excellent for coprecipitation of D-type cyclins bound to cdk4.
Western Blotting: 2-4 ug/mL
Kinase Assay
The prototype of the cdk family, p34cdc2, and a related protein cdk2, function late in the cycle while cdk4 and cdk6 are critically involved in G1 to S progression.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung