MAB5504A4
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 | MAB5504A4
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Vesicular glutamate transporter 2, VGluT2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G9.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 2 in adult mouse brain tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Adult mouse brain tissue
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable