MAB5350
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 28C4
Synonym(e):
ChAT
Größe auswählen
408,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
408,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, clone 28C4, clone 28C4, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
28C4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, guinea pig, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHAT(1103)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Immunohistochemistry on free-floating frozen sections of Rhesus monkey brain fixed with 4% paraformaldehyde and coronal vibratome sections of rat brain fixed with 4% paraformaldehyde and 0.2% glutaraldehyde.
ELISA (two side)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable