MAB4150
Anti-MRP2 Antibody, CT, clone M2 III-6
culture supernatant, clone M2 III-6, Chemicon®
Synonym(e):
cMOAT
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2 III-6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... ABCC2(1244)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Toxikologie & Arzneimittelresistenz
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues (pretreat with 0.01M citrate, pH 6.0, in dH2O at 100ºC for 5 minutes, repeated 3 times)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2