MAB4146
Anti-BCRP Antibody, clone BXP-21
culture supernatant, clone BXP-21, Chemicon®
Synonym(e):
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BXP-21, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCG2(9429)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Hämatopoetische Stammzellen
1:20 – 1:50 dilution of a previous lot was used on acetone fixed cytospin preparations.
Immunohistochemistry:
1:20 dilution of a previous lot was used on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 dilution of a previous lot was used on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues pretreated with 10 mM citrate (pH 6.0) for 20 min.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BCRP on 10 µg of HepG2 lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
MCF7 cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2