Dokumente
MAB4145
Sigma-Aldrich
Anti-BCRP-Antikörper, Klon BXP-34
culture supernatant, clone BXP-34, Chemicon®
Synonym(e):
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BXP-34, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCG2(9429)
Allgemeine Beschreibung
Das 72-kDa-Brustkrebsresistenz-Protein (BCRP) ist das zweite Mitglied der Unterfamilie G der humanen ABC-Transporter-Superfamilie mit humaner ATP-bindender Kassette (ABC) und wird folglich als ABCG2 bezeichnet. BCRP ist ein Halbtransporter mit nur 1 Nukleotid-bindenden Domäne gefolgt von 1 membranüberspannenden Domäne. Aktuelle experimentelle Evidenz weist darauf hin, dass BCRP als Homodimer oder Homotetramer wirken könnte. Eine Überexpression von BCRP wird mit einer hohen Resistenz gegen viele Antikrebswirkstoffe in Verbindung gebracht. BCRP-Expression wurde bei einer Vielzahl von hämatologischen Malignitäten und massiven Tumoren nachgewiesen, was darauf hinweist, dass dieser Transporter eine wichtige Rolle bei der klinischen Arzneimittelresistenz von Karzinomen spielt. Neben seiner Rolle bei der Verursachung von Resistenz gegen chemotherapeutische Wirkstoffe ist BCRP auch ein aktiver Transporter von strukturell unterschiedlichen organischen (konjugierten oder unkonjugierten) Molekülen, wie Estron-3-sulfat, 17-β-estradiol 17-(β-D-glucuronid) und Methotrexat. BCRP wird stark exprimiert in den plazentalen Syncytiotrophoblasten, in der apikalen Membran des Epithels im Dünndarm, in der kanalikulären Membran der Leber und auf der luminalen Oberfläche der Endothelzellen der Mikrogefäße im menschlichen Hirn. Diese strategische und substanzielle Gewebelokalisierung weist darauf hin, dass BCRP auch eine wichtige Rolle spielt bei der Absorption, Verteilung und Eliminierung von Arzneimitteln, die BCRP-Substrate sind.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit einem internen Epitop des Brustkrebsresistenzproteins (BCRP), einem 70-kDa-Transmembran-Halbtransporter, der an der Multidrug-Resistenz beteiligt ist, Dieser Antikörper kreuzreagiert nicht mit humanen MDR1-, MRP1-, MRP2- oder MRP5-Genprodukten.
Immunogen
Die Mitoxanthron-resistente, BCRP-überexprimierende Zelllinie MCF7-MR.
Anwendung
Dieser Anti- BCRP-Antikörper, Klon BXP-34, ist zur Verwendung in IC und IH zum Nachweis von BCRP validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Hämatopoetische Stammzellen
Immunzytochemie: Im Verhältnis 1:20-1:50 verdünnte auf Aceton fixierte Zytospin-Präparate
Immunhistochemie: Im Verhältnis 1:20 verdünnte auf Aceton fixierte gefrorene Gewebeschnitte
Nicht geeignet für in Paraffin eingebettete Gewebe oder Western Blots
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Zielbeschreibung
70 kDa
Physikalische Form
Die Flüssigkeit enthält 0,7 % BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu 6 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -20 °C aufbewahren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MCF-7-Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen Jing et al.
Oncology letters, 20(6), 309-309 (2020-10-24)
Most patients with advanced leukemia eventually die from multidrug resistance (MDR). Chemotherapy-resistant leukemia cells may lead to treatment failure and disease relapse. Overexpression of ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) leads to MDR, which serves as a potential biomarker
Maria Paprocka et al.
European journal of haematology, 99(5), 415-422 (2017-08-15)
It is well established that expression of multi-drug resistance (MDR) proteins (MDR1, BCRP, MDR3, MRP1, and LRP) in leukemic blasts correlates with acute myeloid leukemia (AML) patients' clinical response. Assuming that leukemic stem cells (LSC) are resistant to chemotherapy and