MAB3776
Anti-MDM2 Antibody, clone SMP14
clone SMP14, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Murine Double Minute 2
Größe auswählen
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SMP14, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(314856)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
RNA-Bindeproteine (RBP)
Immunohistochemistry (Frozen and Paraffin-embedded sections)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: Breast carcinoma
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable