MAB3414
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18
clone 4.1.18, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
637,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
637,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4.1.18, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT8(3856)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Paraffin sections, after trypsin treatment (5-20 μg/mL)
Optimal-working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable