Merck
MAB3402
Sigma-Aldrich
Anti-saures Gliafaserprotein-Antikörper, Klon GA5
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
GFAP
Größe auswählen
40 μG
695,00 €
695,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
40 μG
695,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
695,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GA5, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Allgemeine Beschreibung
Saures Gliafaserprotein ist ein Intermediärfilament Typ III. GFAP ist der Hauptbestandteil von Intermediärfilamenten in Astrozyten und dient als zellspezifischer Marker, der während der Entwicklung des zentralen Nervensystems differenzierte Astrozyten von anderen Gliazellen unterscheidet.
Spezifität
Der Antikörper reagiert mit GFAP von Mensch, Schwein, Huhn und Ratte. In Gewebeschnitten färbt dieser Antikörper Astrozyten und Bergmann-Gliazellen (Debus, E., 1983).
Eine Kreuzreaktion mit Schwein, Huhn, Rind und Kaninchen wird erwartet.
Immunogen
Aufgereinigtes saures Gliafaserprotein (GFAP) aus Schweinewirbelsäure (Debus, E., 1983)
Anwendung
Anti-saures Gliafaserprotein-Antikörper, Klon GA5 ist ein Antikörper gegen saures Gliafaserprotein zur Verwendung in IC, IH, IH(P) & WB mit mehr als 55 Produktzitaten.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunzytochemie:
5 μg/ml einer früheren Charge wurden verwendet.
Immunhistochemie:
5 µg/ml
Immunblotting:
Erkennt in reduzierendem Western Blot von Gesamthirnlysat ein 51 kDa-Protein.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot in Mäusehirn-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge erfasste saures Gliafaserprotein in 10 μg Mäusehirn-Lysat.
Zielbeschreibung
50 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1031; 04-1062
Physikalische Form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid, pH-Wert 7,6.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Rekonstituierten Antikörper bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate nach Erhalt aufbewahren.
NICHT EINFRIEREN.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mäusehirngewebe; Astrozytenkultur.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The transcriptional coactivator Querkopf controls adult neurogenesis.
Merson, TD; Dixon, MP; Collin, C; Rietze, RL; Bartlett, PF; Thomas, T; Voss, AK
The Journal of Neuroscience null
Selective removal of photoreceptor cells in vivo using the biodegradable elastomer poly(glycerol sebacate).
Ghosh, F; Neeley, WL; Arner, K; Langer, R
Tissue Engineering: Part A null
Nestoras Mathioudakis et al.
Pituitary, 18(1), 31-41 (2014-01-10)
Recent studies suggest that adult pituitary stem cells may play a role in pituitary tumorigenesis. We sought to explore whether the Glial cell-line derived neurotrophic factor receptor alpha 2 (GFRα2), a recently described pituitary stem/progenitor marker, might be differentially expressed
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Hui Li et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(7), 1606-1617 (2011-10-19)
Neural tube defects (NTDs) are complex congenital malformations resulting from incomplete neurulation in embryo. Despite surgical repair of the defect, most of the patients who survive with NTDs have a multiple system handicap due to neuron deficiency of the defective
Artikel
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.