MAB3194
Anti-Glutathione: N-ethylmaleimide adduct Antibody, clone 8.1GSH
clone 8.1GSH, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8.1GSH, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Oxidativer Stress
Immunocytochemistry: 1:100 - 1:500 for assessment of intracellular GSH distribution.
ELISA: 1:100,000 - 1:200,000 to quantify GSH at >2 mM in biological specimens.
Flow cytometry: 1:100 - 1:1,000
Cells were fixed with cold 1% PFA for 5 min and vortexed into methanol (-20°C) containing 5mM NEM (10 min on dry ice) or 10 μM NEM (N-ethyl maleimide) for 30 min at RT.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Positive Control: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with NEM
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable