MAB1951Z
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4G11
Synonym(e):
CD29, MAB1951
Größe auswählen
459,00 €
Größe auswählen
About This Item
459,00 €
Produktbezeichnung
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4G11, azide free, clone P4G11, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P4G11, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, human, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Ca++ required for binding. Ca++ must be used in blocking, washing, and antibody incubation buffers.
Traditional formalin fixation is not recommended.
Immunocytochemistry: 2 ug/mL (for use on numerous cell lines as long as Ca2+ is present)
Immunoprecipitation: 5 μg/400 μL lysate (0.5% triton PBS plus Ca++)
FACS: 2-5μg per 10e6 cells, in the presence of Ca++.
Stimulation of cells: 2-10 μg/ml per 10e6 cells. Binding buffer must contain 1mM Ca++.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable