Merck
MAB1945
Sigma-Aldrich
Anti-Vitronectin-Antikörper, Klon BV2
clone BV2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Serum spreading factor, S-protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BV2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VTN(7448)
Spezifität
Humanes Vitronektin. Spezifität ermittelt mittels ELISA und Immunpräzipitation von I125-markiertem aus Plasma aufgereinigtem Vitronektin (Zanetti et al., 1994). Der Antikörper reagiert sowohl mit der nativen als auch der denaturierten Form von Vitronektin.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Plasma-Vitronektin (Preissner, 1985).
Anwendung
Der Anti-Vitronektin-Antikörper (Klon BV2) ist ein Antikörper gegen Vitronektin für die Verwendung in ELISA, FC, IP, WB und IH.
ELISA
Immunpräzipitation
Western Blot
Immunhistochemie/Immunfluoreszenz
Hemmt die Adhäsion und Ausbreitung von Endothelzellen auf Vitronektin-beschichteten Oberflächen.
Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Physikalische Form
Durch Protein-A-Chromatografie aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 0,1 % BSA.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco Cantini et al.
Advanced biosystems, 1(9), 1700047-1700047 (2018-03-03)
Surface functionalization strategies of synthetic materials for regenerative medicine applications comprise the development of microenvironments that recapitulate the physical and biochemical cues of physiological extracellular matrices. In this context, material-driven fibronectin (FN) nanonetworks obtained from the adsorption of the protein
Vitronectin in human hepatic tumours contributes to the recruitment of lymphocytes in an alpha v beta3-independent manner.
Edwards, S; Lalor, PF; Tuncer, C; Adams, DH
British Journal of Cancer null
Asa Thulin et al.
Molecular cancer research : MCR, 7(11), 1792-1802 (2009-11-12)
The angiogenesis inhibitor histidine-rich glycoprotein (HRG) constitutes one of several examples of molecules regulating both angiogenesis and hemostasis. The antiangiogenic properties of HRG are mediated via its proteolytically released histidine- and proline-rich (His/Pro-rich) domain. Using a combination of immunohistochemistry and
Aceruloplasminemia: retinal histopathologic manifestations and iron-mediated melanosome degradation.
Wolkow, N; Song, Y; Wu, TD; Qian, J; Guerquin-Kern, JL; Dunaief, JL
Archives of Ophthalmology (1960)
Filomena Napolitano et al.
International journal of molecular sciences, 24(6) (2023-03-30)
The Romans knew of Nitrodi's spring on the island of Ischia more than 2000 years ago. Although the health benefits attributed to Nitrodi's water are numerous, the underlying mechanisms are still not understood. In this study, we aim to analyze