MAB1922
Anti-Laminin α2-Antikörper, Klon 5H2
ascites fluid, clone 5H2, Chemicon®
Synonym(e):
Laminin M chain, Merosin heavy chain, laminin M, laminin alpha 2 subunit, laminin, alpha 2
Größe auswählen
637,00 €
Größe auswählen
About This Item
637,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rabbit, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
50 % maximale Bindung an humanes Merosin bei einer 1:50.000-Verdünnung einer früheren Charge.
Immunhistochemie:
Eine 1:5.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde zum Färben von acetonfixierten 8-µm-Muskelgefrierschnitten vor einem Nachweis mit einem an Peroxidase konjugierten Sekundärantikörper eingesetzt.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Immunfluoreszenz verwendet.
Affinitätschromatografie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IAP verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IP verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zellstruktur
EZM-Proteine
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies Laminin α2 (Merosin) in 10 μg humanem Plazentalysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies das IgG1 beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen könnte.
Hinweis zur Analyse
Vaskuläre Brustkarzinome, kultivierte embryonale Retinaneuronen und RGC.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable