MAB1921P
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E10
Synonym(e):
Laminin B1 Chain
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 4E10, clone 4E10, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMB1(3912)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Immunoprecipitation
Immunoflurescence
ELISA
Immunoaffinity chromatography
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable