MAB1905
Anti-Laminin α1/β 1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
Laminin A Chain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AL-4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lama1(16772)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Western blot
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry. Reactive on tissue frozen in OCT at -70°C. Sections may be treated with hyaluronidase. Shows reactivity to paraffin embedded EHS tumor.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable