AB3201
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Glu Tubulin
Größe auswählen
541,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
541,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tubulin Antibody, Detyrosinated, Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, sea urchin, human, plant
Darf nicht reagieren mit
Saccharomyces cerevisiae
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
A previous lot was used on either frozen or paraffin embedded, fixed tissue (Gundersen, G.G., 1984): 1:200-1:500 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected detyrosinated tubulin on 10 μg of L6 lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Hela Whole Cell Lysate.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable