MAB1621
Anti-Neurofilament 145 kDa Antibody, CT, clone 3H11
clone 3H11, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H11, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
avian
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFM(4741)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting: 1:1000 - 1:2000 ECL detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable