MAB1582
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, carbohydrate epitope, clone Cat-316
ascites fluid, clone Cat-316, Chemicon®
Synonym(e):
CSPG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Cat-316, monoclonal
Speziesreaktivität
feline, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Cspg4(81651)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Immunocytochemistry: 1:2,500 on primary cultures of neurons.
Immunoblot: 1:200,000
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable