Merck
MAB1501-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Aktin-Antikörper, Klon C4, Alexa-Fluor-647-Konjugat
clone C4, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonym(e):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1, Actin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Aktine sind ubiquitäre eukaryotische Proteine, die als multifunktionale Grundbausteine zytoskelettaler Mikrofilamente dienen. Sie spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl von Zellprozessen wie der Zellteilung, Zellmigration, Chromatinremodellierung, transkriptionellen Regulation und dem vesikulären Transport. Diese Funktionen sind auf ihre Fähigkeit zur Bildung von Filamenten zurückzuführen, die sich je nach den Bedürfnissen der Zelle schnell zusammenschließen und voneinander lösen können. Bei Säugetieren wurden mindestens sechs verschiedene Aktintypen beschrieben. Obwohl Aktine insgesamt etwa 90 % Sequenzhomologie aufweisen, zeigen die Isoformen keine räumlichen, zeitlichen und gewebespezifischen Expressionsmuster und nur 50–60 % Homologie in ihren 18 N-terminalen Resten. Beta- und Gamma-Aktine, auch als zytoplasmatische Aktine bekannt, sind in höheren Tierarten hochkonserviert und werden überwiegend in Nicht-Muskelzellen exprimiert, wo sie die Zellstruktur kontrollieren. Exozytose und Motilität. Sie sind fast identische Proteine, die sich nur in vier Aminosäuren in der N-terminalen Region unterscheiden. Die anderen vier Aktin-Isoformen sind normalerweise in spezifischen Arten von adultem Muskelgewebe vorzufinden. Alpha-Herzmuskel- und Alpha-Skelettmuskel-Aktine werden in den quergestreiften Herz- bzw. Skelettmuskeln exprimiert. Alpha- und Gamma-Aktine sind vorwiegend in der glatten Gefäßmuskulatur bzw. der glatten enterischen Muskulatur anzutreffen. Es wurde nachgewiesen, dass an Calcium gebundenes Beta-Aktin ein dynamischeres Verhalten zeigt als an Calcium gebundenes Gamma-Aktin und die Polymerisations- und Depolymerisationsrate steigt. Zudem können Beta- und Gamma-Aktine leicht copolymerisieren und die daraus resultierenden Filamente weisen Polymerisations- und Depolymerisationsraten auf, die in Abhängigkeit vom Verhältnis von Beta- zu Gamma-Aktin variieren (Lessard, J. L., et al., 1988). Cell Motility and the Cytoskeleton 10(3); 349–362.
Spezifität
Alle Tierarten und Zelltypen mit einer Aktinform reagieren mit indirekter Immunfluoreszenz oder Immunblot, auch pflanzliches Aktin.
Anwendung
Dieser Anti-Aktin-Antikörper (Klon C4, Alexa-Fluor-647-Konjugat) wurde für die Verwendung in der Immunzytochemie zum Nachweis von Aktin validiert.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Aktin in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Die unkonjugierte Version dieses Antikörpers (Kat.-Nr. MAB1501) ist nachweislich geeignet für WB, ELISA, ICC, IF, IHC und IH(P).
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Aktin in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
40 kDa gemessen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable