MAB045X
Anti-Fluorescein Antibody, clone 5D6.2, Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D6.2, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epitop-Tags & allgemeine Anwendung
Epitop-Tags
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable