LUXSHRTP
mPAGE®Lux Masked Short Plate
Special short plate for use with MPAGE® Lux Curing Station
Synonym(e):
masked mini gel short plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE® Lux Masked Short Plates, 5pk,
Materialien
glass plate
Beschreibung
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
Verpackung
pkg of 5 packs (10 wells)
pkg of 5 packs (15 wells)
Hersteller/Markenname
Millipore
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 7.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Kompatibilität
for use with mPAGE®
- Lux Bis-Tris Reagent Kit
- Lux Curing Station
- Lux Mixing Tubes Combs
- Mini Spacer Plates
- Mini Gel Tank
- Mini Wet Transfer System
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.