KVVLG04TH3
Durapore® 0,1 µm, Opticap®-XL-Kapsel
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 4, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonym(e):
Opticap Gamma Compatible Sterilizing Grade XL4 Durapore 0.1 μm 1-1/2 in. TC-9/16 in. HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 4
Leistungsmerkmale
gamma compatible
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤5.7 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. differential pressure (40 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
7.7 in.
Breite
3.3 in.
Nennlänge Kartusche
4 in. (10 cm)
Durchmesser
6.1 cm (2.4 in.)
Filtrationsfläche
0.18 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
After sterilization and a controlled water flush, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 ºC.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich