Merck
KVGLG10TT1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XL Kapsel
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Opticap Gamma Compatible XL10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
gamma compatible
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤14 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
33.5 cm (13.2 in.)
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche
0.73 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Durchm. Auslassanschluss
1.5 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤25 mg/capsule
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Verlinkung
Replaces: KVGL01TC1
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; gammabeständig bis zu 45 Kilogray (4,5 Megarad); nicht inline dampfsterilisierbar
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥1 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.