Merck
KPHLS3TTT1
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 34.3 in. (87.1 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Opticap® XLT 30
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤45.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Nennlänge Kartusche
34.3 in. (87.1 cm)
Produktlänge
87.1 cm (34.3 in.)
Produktgröße
30 in.
Filterdurchm.
4.2 in. (10.7 cm)
Filtrationsfläche des Filters
1.86 m2
Durchm. Einlassanschluss
1-1/2 in.
Breite von Einlass bis Auslass
87.1 cm (34.3 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1-1/2 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode:
Mindeststerilisation von bis zu 25 kGy. 3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 3 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥ 4.500 ml
Extrahierbare Substanzen: ≤ 25 mg je Kapsel nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.