KHVES10TH1
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 9/16 in. HB, Sterile
About This Item
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHRP, Opticap® XL Kapsel, sterile, Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 14.5 cm (5.7 in.)
Materialien
polyester support
polypropylene device (gamma stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (gamma stable)
polysulfone device
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤30.4 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Produktlänge
33.5 cm (13.2 in.)
Produktgröße
10 in.
Filterdurchm.
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche des Filters
0.54 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
Blasenpunkt
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Fitting
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich