Merck
IT5SP0003
Millipore
IT5 Spare Part, HIM Assembly
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
203 mm
8 in.
Breite
8 in.
Tiefe
8 in.
Gewicht
64 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
10-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany