Merck
HSTCMAG28SPMX13
Millipore
MILLIPLEX® Human-T-Zellen-Panel mit hoher Sensitivität, 13-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Zytokine sind immunmodulatorische Polypeptide, die Schlüsselrollen für die adaptive und angeborene Immunantwort spielen. „Zytokine“ ist ein Oberbegriff, unter dem Myokine (von Muskelzellen produziert), Lymphokine (von aktivierten Th-Zellen produziert), Interleukine (agieren als Vermittler zwischen T-Zellen) und Chemokine (verantwortlich für ” die T-Zellmigration) zusammengefasst werden. Als einer der regulatorische Mechanismen des Immunsystems agieren Zytokine bei der Erkennung, Aktivierung oder in Effektorphasen einer Immunantwort und modulieren die Entwicklung und funktionellen Aktivitäten der Subtypen von T-Zellen, B-Zellen und Myeloidzellen. Folglich spielt die Forschung an Zytokinen eine wichtige Rolle beim Erlangen eines tieferen Verständnisses des Immunsystems und seiner vielseitigen Reaktionen auf die meisten Antigene, insbesondere jene Reaktionen, die den Entzündungsprozess ausmachen. Niedrige Entzündungswerte sind an vielen klinischen und subklinischen Erkrankungszuständen wie Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, neurologischen Störungen und Krebs beteiligt. Daher ist das Messen von Zytokinkonzentrationen im Picogrammbereich kritisch für das Verständnis der Pathogenese dieser Erkrankungen.
Der Milliplex® humane T-Zell-magnetische Beads-Panel mit hoher Sensitivität ist zur gleichzeitigen Quantifizierung beliebig vieler oder aller der folgenden Analyte in humanen Plasma-, Serum- und Zell-/Gewebekulturüberstandsproben vorgesehen: Fractalkin, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α
und TNFα.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Kreuzreaktivität
In diesem Panel gibt es keine nachweisbare Kreuzreaktivität.
Anwendung
  • Analyten: GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, TNF-α
  • Aufgrund der einzigartigen Merkmale in Bezug auf die Probenvorbereitung und Assay-Einrichtung lesen Sie bitte das gesamte Protokoll, bevor Sie den Assay durchführen.
  • Empfohlene Probenart: Serum, Plasma oder Gewebe-/Zelllysat und Kulturüberstand
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Immunantwort, Stoffwechselstörungen, chronische Entzündungskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurowissenschaft
Verlinkung
Ersetzt: HSCYMAG60SPMX13
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Sensitivität: Die Sensitivitäten für einzelne Assays sind dem Kitprotokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatum Sevenoaks et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 65-73 (2020-08-30)
HIV-exposed uninfected (HEU) children may have altered immune regulation and poorer neurodevelopment outcomes compared to their HIV-unexposed (HU) counterparts. However, studies investigating the association of maternal and infant inflammation with neurodevelopment in HEU children are limited and longitudinal data are
Pavlos Msaouel et al.
Oncotarget, 8(26), 42149-42158 (2017-02-09)
No biomarkers are available to predict relative clinical benefit from targeted therapies in patients with non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC). To identify candidate predictive markers, we investigated a set of cytokines and angiogenic factors (CAFs) in previously untreated patients
Miao Feng et al.
Journal of translational medicine, 16(1), 277-277 (2018-10-12)
Interleukin (IL)-37 has emerged as a novel anti-inflammatory cytokine that play an immunosuppressive role in regulating inflammatory response. This study aimed to measure IL-37 levels in the plasma and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of patients with systemic juvenile idiopathic
Brian K McFarlin et al.
Frontiers in physiology, 8, 786-786 (2017-11-07)
Exercise and physical labor in extreme environmental conditions causes transient decreases in immune cell and cytokine concentrations, likely increasing the susceptibility to opportunistic infection. Baker's yeast beta glucan (BYBG) has been previously demonstrated to be an effective countermeasure in athletes
Emily Han-Chung Hsiue et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6533) (2021-03-03)
TP53 (tumor protein p53) is the most commonly mutated cancer driver gene, but drugs that target mutant tumor suppressor genes, such as TP53, are not yet available. Here, we describe the identification of an antibody highly specific to the most