HF090MC5PK
Hi-Flow™-Plus-HF090-Membrankarten
pack of 5 laminated membrane cards, size 6 cm × 30.1 cm
Synonym(e):
Hi-Flow™-Plus-Membran 90, HF, Hi-Flow, Immunassay-Membran, Lateral-Flow-Membran, Membrankarte, Nitrocellulosemembran
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 5 laminated membrane cards
Qualitätsniveau
Parameter
90 sec/4 cm capillary flow rate
Größe
6 cm × 30.1 cm
Anwendung
- Die Hi-Flow™-Plus-Membran ist ein wichtiges Ausgangsprodukt, das für zahlreiche Lateral-Flow-Testanwendungen geeignet ist, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogentests, Wirkstoffentwicklung, Umwelttests, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätstests und Tiergesundheit.
- Hi-Flow™-Plus-Membranen sind für die Verwendung mit allen Lateral-Flow-Testverfahren geeignet, einschließlich kompetitiver Assays, Sandwich- und Multiplex-Nachweisassays.
- Sie sind für die Verwendung in qualitativen und quantitativen Tests optimiert und lassen sich gut mit Lateral-Flow-Detektorpartikeln kombinieren, beispielsweise mit Nanopartikeln aus kolloidalem Gold, gefärbten/fluoreszierenden Mikrokügelchen usw.
- Hi-Flow™-Plus-Membranen eignen sich für die Verwendung in Lateral-Flow-Tests zum Nachweis von Analyten in unterschiedlichen Probenmatrizen wie etwa Blut, Speichel, Urin, Nasen-Rachen-Abstrichen und Schweiß.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gleichmäßiger Durchfluss und gleichmäßige Oberflächenchemie, robuster Herstellungsprozess
- Proprietäre Oberflächenchemie, optimiert für Lateral-Flow-Anwendungen
- Hohe Qualität: MQ400
- Vertrauenswürdiger Partner und Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Membranherstellung
- Hohe Produktionskapazität, hohe Lagerbestände, mehrere Fertigungslinien
- Praktische Musterpakete in mehreren Formaten erhältlich
- Fertigung von Großmengen für den Online-Kauf mit sofortiger Lieferung erhältlich.
- Konsistente Kapillardurchflusszeit und Membrandicke
- Hervorragende Oberflächenmorphologie ermöglicht konsistente und gleichmäßige Flussverteilung der Reagenzien auf der Membranoberfläche
- Scharfe, intensive und gleichmäßige Bildung von Test- und Kontrolllinien
- Hervorragende Konsistenz innerhalb und zwischen Chargen.
- Bessere Assay-Empfindlichkeit
- Hervorragende Reproduzierbarkeit
- Verbesserte Lateral-Flow-Test-Herstellungsausbeute.
- Schnelle Lieferung und kurze Vorlaufzeit
- Keine Lieferunterbrechung
- Hervorragender technischer Support
Rechtliche Hinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)