HABG047S6
S-Pak Filter 0,45 µm, 47 mm, schwarz, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
Synonym(e):
S-Pak® Membranfilter, Membranfilter, semipermeable Membranen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing