Merck
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
Synonym(e):
acid, TFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
5446934
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Trifluoressigsäure -Lösung, 0.1%
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
18 mo. (from manufacture date)
Zusammensetzung
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
Farbe
APHA: ≤10
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable