FSLW09025
PTFE-Membranfilter; Porengröße 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore-Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
3.0 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
- Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Filtern oder Entlüften von Gasen
- UV-Spektroskopie
- Partikelüberwachung
- Filtration der mobilen Phase in HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik