Wichtige Dokumente
FR180380143
Sigma-Aldrich
K1-030 Black COOH PS 10%
About This Item
UNSPSC-Code:
13102026
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable