FR123709083
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/40 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay
Synonym(e):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Iron Content, 35.0-45.0%
Hersteller/Markenname
Estapor®
Verpackung
bottle of 10ml-10L
Konzentration
10% solids
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Farbe
brown
Matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Perlendurchmesser
0.70-1.30 μm
Kapazität
50-120 μeq/g surface charge density
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid (COOH)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Verwandter Inhalt
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.