The concentration of this product is dependent on the lot. For specific lot concentration information, contact the local Technical Service department. For instance, lot number 4138071 has a concentration of 0.1 mg/mL.
FCABS400F
Milli-Mark® Anti-FcεRI-Antikörper, γUntereinheit-FITC
Milli-Mark®, from rabbit
Synonym(e):
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCER1G(2207)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündungen und Autoimmunprozesse
Entzündungen und Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
RBL-Zellen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protokolle
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
-
what is the concentration of this antibody (FCABS400F)
1 Antwort-
Hilfreich?