FCABS165A6
Milli-Mark® Anti-MAPK 1/2 (tERK) Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
Milli-Mark®, from rabbit
Synonym(e):
Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, MAP kinase 1, MAPK 1, p44-ERK1, ERT2, MAP kinase isoform p44, p44, MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, MNK1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK1(5594)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
MAP-Kinasen
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Jurkat cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable