EZBNZST-185K
Benzonase® ST ELISA with ZooMAb Antibodies
Synonym(e):
Benzonase® Salt Tolerant endonuclease ELISA
About This Item
Empfohlene Produkte
Parameter
50 μL
Qualitätsniveau
assay range
recovery range: 15.6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Größe
96 well
Aufnahme
cell culture supernatant
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3