Dokumente
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16 Aufbereitungskartuschen-Kit
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Materialien
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dieses Wasseraufbereitungs-Kit enthält Folgendes:
  • IPAK Gard® Vorbehandlungspack zum wirksamen Entfernen von Kolloiden, Partikeln und freiem Chlor aus Leitungswasser zum Schutz der Umkehrosmose-Membran(RO-Membran) und zur Verbesserung der Systemleistung.
  • IPAK Meta® und IPAK Quanta® Hochreinigungskartuschen enthalten das innovative Jetpore® Mischbett-Ionenaustauschharz und IQnano Ionenaustauschmedien, die eine Ionenentfernung bis in den Spurenbereich erzielen. Außerdem zielt hochwertige synthetische Aktivkohle auf organische Spurenverunreinigungen ab.
  • Der Tankbelüftungsfilter, der für eine nahtlose Integration neu konzipiert wurde, bietet einen verbesserten Schutz vor Luftschadstoffen.
Dieses Kit wurde für die Verwendung mit Milli-Q® EQ 7008/16 Systemen zum Herstellen von reinem (Typ 3) und ultrareinem (Typ 1) Wasser entwickelt.
Anwendung
Für einen optimalen Schutz der RO-Membran, zur Entfernung von Spurenelementen und organischen Verunreinigungen und zum fortgeschrittenen Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das IPAK Gard® Vorbehandlungspack enthält:
  • Aktivkohle zum Schutz vor freiem Chlor.
  • Tiefenfilter zum Schutz vor Partikeln und Kolloiden.
Der Tankbelüftungsfilter enthält:
  • Aktivkohle zum Entfernen von flüchtigen organischen Stoffen.
  • Natronkalk zum Entfernen von CO2.
  • Membranfilter zum Verhindern, dass Partikel und Bakterien in den Tank eindringen.
Die IPAK Meta® Kartusche enthält:
  • Jetpore® Mischbett-Ionenaustauschharz und IQnano Ionenaustauschmedien zum Entfernen von Ionen bis in den Spurenbereich.
Die IPAK Quanta® Kartusche enthält:
  • Innovative IQnano Ionenaustauschmedien zum Entfernen von Ionen bis in den Spurenbereich.
  • Hochwertige synthetische Aktivkohle, die auf organische Spurenverunreinigungen abzielt.
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.