EGLP-35K
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Synonym(e):
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glucagon-like Peptide 1 (aktiv)-ELISA, This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
fluorometric (355nm/460nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
GLP-1 wird in fast alle Säugetieren konserviert. Dieses Kit kann zur Messung in solchen Spezies (z. B.: Ratte, Maus, Primaten usw.) eingesetzt werden.
Anwendung
Metabolismus
Fettleibigkeit
Stoffwechselerkrankungen
Haftungsausschluss
Empfehlung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood