Wichtige Dokumente
E8015-K
Sigma-Aldrich
Human Total Proinsulin Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable