Merck
CWSS73S01
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.9 in.
Filtrationsfläche
2.1 m2
Matrix
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany