CVGB05S01
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Durapore® Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 0
About This Item
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
5 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
5 in.
Filtrationsfläche
0.35 m2
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤10 mg
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.