Wichtige Dokumente
CT01F4025
Millipore
Polygard® CT Kartuschenfilter
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
Polygard-CT Cartridge Filter 40 in. 1.0 μm Code F Reinforced Core
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
40 in. (100 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Filtrationsfläche
1.6 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany