CP01
Anti-Actin (Ab-1) Mouse mAb (JLA20)
liquid, clone JLA20, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JLA20, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative (actin antibody only, CP01-100UL)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTB(60)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1:10000, see application references)
Recomended dilution for secondary antibody (0.05 µg/ml, 1:2000 dilution)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
All animal cell lines
Sonstige Hinweise
Lin, J.J. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Lin, J.J. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci.78, 2335.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., et al. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable