Wichtige Dokumente
CL07
Sigma-Aldrich
TMB-Lösung
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
Synonym(e):
TMB-Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105333
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein lösliches, nicht-toxisches, nicht entzündliches Meerrettichperoxidase-Substrat.
Anwendung
ELISA
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
In einem leicht sauren Puffer mit proprietären Stabilisatoren, pH 3,55 ± 0,20.
Sonstige Hinweise
Das Produkt enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe wie polare aprotische Lösungsmittel (d. h., N,N-Dimethylformamid (DMF) oder DMSO), die Bestandteil anderer TMB-Formulierungen sind. Da TMB (lösliches Substrat) auch keinen Alkohol enthält, ist es nicht entzündlich und bedarf beim Versand keiner speziellen Handhabung. Nicht umgesetztes TMB (lösliches Substrat) sollte vor der Verwendung farblos sein oder einen sehr hellen bläulich-grünen Farbton aufweisen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)