CGW373S48
Polysep™ II, 1,0/0,2 µm nominal, Kartusche
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Polysep™
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
1.38 m2
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
Kartuschencode
Code 7
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Bitte Beziehen Sie sich auf die erste Seite der Sichtprüfungsanleitung und die Einführung zu Cellulosemischestern in der technischen Übersicht.
- Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf die Einführung zu Cellulosemischestern in der technischen Übersicht.
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2